Learn More
2-chlorobenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10550171 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10550171 1 kg 1kg
10416910 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10550171 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108670010
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 873-32-5 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-32-5
Formule moléculaire C7H4ClN
Poids moléculaire (g/mol) 137.57
Numéro MDL MFCD00001779
Clé InChI NHWQMJMIYICNBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 2-chloro, o-chlorobenzonitrile, o-chlorocyanobenzene, o-cyanochlorobenzene, benzonitrile, o-chloro, o-chlorbenzonitril, chlorobenzonitrile, 2-chloro-benzonitrile, nitril kyseliny o-chlorbenzoove, o-chlorbenzonitril czech
CID PubChem 13391
Nom IUPAC 2-chlorobenzonitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzonitrile
Point de fusion 43°C to 46°C
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
Couleur Blanc à jaune
% max. CAS 100.0
Quantité 1 kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Solide cristallin
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule linéaire ClC6H4CN
Beilstein 09, 336
Point d’ébullition 232°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 137.57
Pourcentage de pureté 99%