Learn More
2-chloroethylephenyl sulfide, 98%, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloroethyl phenyl sulfide |
| CAS | 5535-49-9 |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Densité | 1.1700g/mL |
| Point d’ébullition | 245.0°C to 247.0°C |
| Point d’éclair | 104°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Glass bottle |
| Afficher plus |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.