Learn More
Acide 2-chloropropanoïque, TRC
Code produit 30364168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30364168 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3810405G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropropanoic acid
CAS 598-78-7
Formule moléculaire C3H5ClO2
Quantité 5 g
Synonyme 2-Chloropropionic acid
Formule InChI InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
SMILES CC(Cl)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-chloropropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 108.52
Poids de la formule 107.9978