Learn More
2-chloropropionyl chlorure, TRC
Code produit 30357860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357860 10 g 10g
30349260 50 g 50g
30350103 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30357860 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC38047010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7623-09-8
Formule moléculaire C3H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 126.97
Synonyme (±)-2-Chloropropionyl Chloride, 2-Chloro-2-methylacetyl Chloride, 2-Chloropropanoyl Chloride, alpha-Chloropropanoyl Chloride, alpha-Chloropropionic Acid Chloride, alpha-Chloropropionyl Chloride, alpha-Methylchloroacetyl Chloride
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloropropanoyl
SMILES CC(Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropropionyl Chloride
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C3H4Cl2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
Poids de la formule 125.9639