Learn More
2-coumaranone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428547 25 g 25g
11408547 1 g 1g
11418547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11428547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18617.14
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 553-86-6 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-86-6
Formule moléculaire C8H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.134
Numéro MDL MFCD00005856
Clé InChI ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-coumaranone, benzofuran-2 3h-one, 2 3h-benzofuranone, 3h-benzofuran-2-one, benzofuran-2-one, benzofuranone, 1-benzofuran-2 3h-one, isocoumaranone, 2-coumarotioiie
CID PubChem 68382
Nom IUPAC 3H-1-benzofurane-2-one
SMILES C1C2=CC=CC=C2OC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Coumaranone
Point de fusion 47°C to 52°C
Densité 1.22
Point d’ébullition 248°C to 250°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Quantité 25 g
Beilstein 114689
Poids de la formule 134.13
Pourcentage de pureté 99%