Learn More
2-(Cyclohexanecarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4(11bH)-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31005740
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31005740 5 g
30992403 25 g
30989107 100 g
31003201 10 g
30988856 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31005740 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1490085g
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Cyclohexanecarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4(11bH)-one
CAS 55268-74-1
Formule moléculaire C19H24N2O2
Numéro MDL MFCD00058531
Quantité 5 g
SMILES O=C1CN(C(C2CCCCC2)=O)CC3N1CCC4=C3C=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 312.41
Pourcentage de pureté 98%