Learn More
2-Désoxy-2-fluoro-D-glucose, TRC
Code produit 30136160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136160 25 mg 25mg
30134696 100 mg 100mg
17931045 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30136160 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23450025MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29702-43-0
Formule moléculaire C6 H11 F O5
Poids moléculaire (g/mol) 182.15
Synonyme 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, 2-Deoxy-2-fluoroglucose, 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, FDG, Fludeoxyglucose
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-fluoro-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanale
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H11FO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Poids de la formule 182.0591
Pourcentage de pureté >95%