Learn More
2-Désoxy-2-N-phtalimido-1,3,4,6-tétra-O-acétyl-β-D-glucopyranose, TRC
Product Code. 30358677
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Unit Size:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30358677 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30358677 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD2490002.5G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-2-N-phthalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
CAS 10022-13-6
Formule moléculaire C22 H23 N O11
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C22H23NO11/c1-10(24)30-9-16-18(31-11(2)25)19(32-12(3)26)17(22(34-16)33-13(4)27)23-20(28)14-7-5-6-8-15(14)21(23)29/h5-8,16-19,22H,9H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19-,22-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-triacétyloxy-5-(1,3-dioisoindol-2-yl)oxan-2-yl]acétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 477.42
Poids de la formule 477.1271