Learn More
2-Ethoxy-5-pyridineboronic acid, 97%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 454230050
Informations supplémentaires : CAS : 612845-44-0 Poids : 0.00500kg
Quantité. 5g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15284328
  • 272.00€ / 5g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 11-07-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
612845-44-0
166.971
6-ethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-ethoxy-5-pyridineboronic acid, 2-ethoxypyridine-5-boronic acid, 6-ethoxypyridine-3-boronic acid, 6-ethoxy-3-pyridinylboronic acid, 2-ethoxy-5-pyridylboronic acid, 3-borono-6-ethoxypyridine, 6-ethoxy-3-pyridylboronic acid, boronic acid, 6-ethoxy-3-pyridinyl, 6-ethoxy-3-pyridyl boronic acid
(6-ethoxypyridin-3-yl)boronic acid
C7H10BNO3
UONCERAQKBPLML-UHFFFAOYSA-N
12012237
B(C1=CN=C(C=C1)OCC)(O)O
Spécification
2-Ethoxy-5-pyridineboronic acid
Consistent with structure (1H−NMR)
5g
C7H10BNO3
UONCERAQKBPLML-UHFFFAOYSA-N
(6-ethoxypyridin-3-yl)boronic acid
12012237
≥96.0% (HPLC)
Authentic
167.0°C to 168.0°C
612845-44-0
6-ethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-ethoxy-5-pyridineboronic acid, 2-ethoxypyridine-5-boronic acid, 6-ethoxypyridine-3-boronic acid, 6-ethoxy-3-pyridinylboronic acid, 2-ethoxy-5-pyridylboronic acid, 3-borono-6-ethoxypyridine, 6-ethoxy-3-pyridylboronic acid, boronic acid, 6-ethoxy-3-pyridinyl, 6-ethoxy-3-pyridyl boronic acid
B(C1=CN=C(C=C1)OCC)(O)O
166.971
166.97
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 2-Ethoxy-5-pyridineboronic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.