Learn More
Solution de 2-éthyl-4-méthyl-1,3-dioxolane dansl’acétonitrile (1000 mg/l)
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane solution in acetonitrile |
| CAS | 4359-46-0 |
| Formule moléculaire | C6H12O2 |
| Numéro MDL | MFCD16622267 |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | UN1648 |
| Synonyme | 1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl, 1,3-dioxolane,2-ethyl-4-methyl, cis, 1,2-propanediol acetal, 1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl-, cis, cis-2-thyl-4-methyl-1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane, cis + trans, solution in acetonitrile 1000mg/l |
| Clé InChI | CSZCLQLJVFLXLI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCC1OCC(O1)C |
| Nom IUPAC | 2-éthyl-4-méthyl-1,3-dioxolane |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.