Learn More
2-fluoro-4-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-4-nitroaniline |
| Point de fusion | 122.0°C to 130.0°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Formule linéaire | FC6H3(NO2)NH2 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 156.11 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?