Learn More
Acide 2-fluoro-4-(pentafluorothio)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15477107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477107 5 g 5g
15467107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15477107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34180.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1240257-03-7
Formule moléculaire C7H4F6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 266.157
Numéro MDL MFCD16652503
Clé InChI MGIDEXWQQLSCGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 2-fluoro-4-pentafluorothio benzoic acid, 2-fluoro-4-pentafluorosulfur benzoic acid
CID PubChem 66523491
Nom IUPAC 2-fluoro-4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl) benzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 266.16
Pourcentage de pureté 97%