Learn More
2-fluoro-4-pentafluorothio-DL-phénylalanine, 97 %
Code produit 15428655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428655 250 mg 250mg
15406677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15428655 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33807.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1435806-16-8
Formule moléculaire C9H9F6NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 309.226
Numéro MDL MFCD16652512
Clé InChI PUSFGUGVVDWOJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-pentafluorothio-dl-phenylalanine, 2-fluoro-4-pentafluorosulfur-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-fluoro-4-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl propanoic acid
CID PubChem 66523521
Nom IUPAC acide 2-amino-3-[2-fluoro-4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)phényl]propanoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)F)CC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-pentafluorothio-DL-phenylalanine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 309.23
Pourcentage de pureté 97%