Learn More
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)phénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11456020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456020 1 g 1g
11466020 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11456020 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26573.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Utilisé dans le domaine des nanoparticules. Utilisé en laboratoire comme réactif.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 209991-64-0
Formule moléculaire C9H6F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.14
Numéro MDL MFCD00061186
Clé InChI LUIOBGWYVHPKRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyphenylacetic acid, 2-2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem2710, pubchem8433, 2-fluoro-4-trifluoromethyphenylaceticacid, acmc-1cisp
CID PubChem 3863567
Nom IUPAC 2-[2-fluoro-4-(trifluorométhyl)phényl]acide acétique
SMILES OC(=O)CC1=C(F)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Point de fusion 78°C to 81°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 222.14
Pourcentage de pureté 97%