Learn More
Bromure de 2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11459827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459827 5 g 5g
11449827 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11459827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22791.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 239087-08-2
Formule moléculaire C8H5BrF4
Poids moléculaire (g/mol) 257.026
Numéro MDL MFCD00082477
Clé InChI RINUERVPFANASB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-6-trifluoromethylbenzyl bromide, 2-fluoro-6-trifluoromethylbenzylbromide, 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzylbromide, 2-bromomethyl-3-fluorobenzotrifluoride, alpha-bromo-2-fluoro-6-trifluoromethyl toluene, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-trifluoromethyl, pubchem4932, acmc-1cg83
CID PubChem 2737573
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-1-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)CBr)C(F)(F)F
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Point de fusion 43°C to 45°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN1759
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 257.03
Pourcentage de pureté 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.