Learn More
2-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. p-7037680
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15422958
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H56471.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
A novel class of potent CCR3 receptor antagonists were designed and synthesized from the derivative of this compound.
Notes
Store in a cool dry place. Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 886791-73-7
Molecular Formula C13H11F2N
Molecular Weight (g/mol) 219.235
InChI Key KQBMUYYUEWLGQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 2-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-fluorobenzylamine, n-2-fluorophenyl
PubChem CID 6422135
IUPAC Name 2-fluoro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F)F
Specifica
Quantity 250 mg
Formula Weight 219.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato