Learn More
2-Fluorophenyl isocyanate, ≥95%, Maybridge
Code produit 10667113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10667113 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10667113 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01843DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorophenyl isocyanate
CAS 16744-98-2
% min. CAS 95.0
Densité 1.222g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%+
Formule moléculaire C7H4FNO
Formule linéaire FC6H4NCO
Numéro MDL MFCD00001996
Quantité 1 g
Synonyme 2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
Clé InChI VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
Nom IUPAC 1-fluoro-2-isocyanatobenzene
Poids moléculaire (g/mol) 137.113
CID PubChem 85588
Poids de la formule 137.11
Pourcentage de pureté 95%