Learn More
2-Fluorophenyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10082100 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10082100 25 g Flacon en verre 25g
10295690 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10082100 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170320250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 16744-98-2
Formule moléculaire C7H4FNO
Poids moléculaire (g/mol) 137.113
Numéro MDL MFCD00001996
Clé InChI VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
CID PubChem 85588
Nom IUPAC 1-fluoro-2-isocyanatobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorophenyl isocyanate
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 1.2220g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4NCO
Indice de réfraction 1.5115 to 1.5135 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Poids de la formule 137.11
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Liquid