Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluorophenyl isocyanate |
| Note relative au nom | 97% |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore à marron |
| Densité | 1.2220g/mL |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | FC6H4NCO |
| Show More |