Learn More
Ester pinacolique d’acide 2-fluoropyridine-4-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476330 5 g 5g
11466330 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11476330 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27179.06
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 458532-86-0 | C11H15BFNO2 | 223.05 g/mol
Used in pharmaceuticals, agrochemicals, and high-tech materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les matériaux de haute technologie.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 458532-86-0
Formule moléculaire C11H15BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.05
Numéro MDL MFCD06798253
Clé InChI PCLMNCBIXQQRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridin-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, pyridine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, abbypharma ap-11-5396, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-2-fluoro 4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 12060164
Nom IUPAC 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 48°C to 52°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 223.06
Pourcentage de pureté 95%