Learn More
2-Fluoropyridine-4-methanol, 97%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 452370010
Informations supplémentaires : CAS : 131747-60-9 Poids : 0.01000kg
Quantité. 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15279766
  • 123.70€ / 1g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 07-10-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
131747-60-9
127.12
2-fluoropyridin-4-yl methanol, 2-fluoro-4-pyridinemethanol, 2-fluoro-pyridin-4-yl-methanol, 4-pyridinemethanol, 2-fluoro, acmc-1c3lv, 2-fluoropyridine-4-methanol, 2-fluoro-4-hydroxymethylpyridine, 4-pyridinemethanol, 2-fluoro-9ci
(2-fluoropyridin-4-yl)methanol
C6H6FNO
IAFXOPAZVVMMLE-UHFFFAOYSA-N
11332468
C1=CN=C(C=C1CO)F
Spécification
1g
Glass Bottle
131747-60-9
C6H6FNO
IAFXOPAZVVMMLE-UHFFFAOYSA-N
(2-fluoropyridin-4-yl)methanol
11332468
2-Fluoropyridine-4-methanol
61°C to 63°C
96% min. (GC)
2-fluoropyridin-4-yl methanol, 2-fluoro-4-pyridinemethanol, 2-fluoro-pyridin-4-yl-methanol, 4-pyridinemethanol, 2-fluoro, acmc-1c3lv, 2-fluoropyridine-4-methanol, 2-fluoro-4-hydroxymethylpyridine, 4-pyridinemethanol, 2-fluoro-9ci
C1=CN=C(C=C1CO)F
127.12
127.12
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 2-Fluoropyridine-4-methanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Documents