Learn More
2-Furfurylamine, TRC
Code produit 30390285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390285 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30390285 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF864260100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Furfurylamine
CAS 617-89-0
Formule moléculaire C5H7NO
Quantité 100 g
Synonyme 2-Furanmethanamine, (2-Furanylmethyl)amine, (Furan-2-yl)methanamine, 2-(Aminomethyl)furan, 2-Furfurylamine, 2-Furylmethanamine, NSC 49136, NSC 61168
Formule InChI InChI=1S/C5H7NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H,4,6H2
SMILES C1=COC(=C1)CN
Poids moléculaire (g/mol) 97.12
Poids de la formule 97.0528