Learn More
2-heptyne, +98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11487094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487094 50 g 50g
11467094 2 g -
11477094 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11487094 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21528.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-65-9
Formule moléculaire C7H12
Poids moléculaire (g/mol) 96.173
Numéro MDL MFCD00039970
Clé InChI AMSFEMSYKQQCHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-heptyne, 1-methyl-2-butylacetylene, butylmethylacetylene, n-butylmethylacetylene, acmc-1brzr, n-c4h9c.$.cch3, 2-heptyne,
CID PubChem 14245
Nom IUPAC hept2-yne
SMILES CCCCC#CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Heptyne
Densité 0.753
Point d’ébullition 112°C to 113°C
Point d’éclair 11°C (52°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire CH3(CH2)3C≡CCH3
Indice de réfraction 1.422
Quantité 50 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1733563
Poids de la formule 96.17
Pourcentage de pureté ≥98%