Learn More
2-Hydroxy-4-méthyl-5-nitropyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11349875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349875 1 g 1g
11359875 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11349875 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19867.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21901-41-7
Formule moléculaire C6H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.125
Numéro MDL MFCD00010690
Clé InChI AIEHUZHKFUNHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-nitro-4-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-4-methyl pyridine, 2-hydroxy-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 4-methyl-5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, 2 1h-pyridinone, 4-methyl-5-nitro
CID PubChem 345371
Nom IUPAC 4-méthyle-5-nitro-1H-pyridine-2-one
SMILES CC1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine
Point de fusion 188°C to 190°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 136900
Poids de la formule 154.13
Pourcentage de pureté 97%