Learn More
2-Hydroxysaclofen, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg, 10mg
50 mg, 50mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425789 50 mg, 50mg 50mg
15415789 10 mg, 10mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15425789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63588.MF
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Selective antagonist at GABA-B receptors
Selective antagonist at GABA-B receptors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117354-64-0
Formule moléculaire C9H12ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 265.708
Numéro MDL MFCD00069282
Clé InChI WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid
CID PubChem 1564
Nom IUPAC 3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxysaclofen
Point de fusion 268°C to 271°C
Couleur Blanc
Quantité 50 mg, 50mg
Forme physique Solide
Numéro UN UN1759
Informations sur la solubilité Soluble in water at 1mg/ml; Also soluble in DMSO,0;1M HCl and methanol
Poids de la formule 265.71