Learn More
2-Hydroxysaclofen, Thermo Scientific™
Selective antagonist at GABA-B receptors
POA - 448.99€
Chemical Identifiers
CAS 117354-64-0
Molecular Formula C9H12ClNO4S
Molecular Weight (g/mol) 265.708
MDL Number MFCD00069282
InChI Key WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid
PubChem CID 1564
IUPAC Name 3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15415789
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63588.MA
10mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
458.00€
448.99€ / 10mg
Save 9.01€
1% Off
View alternative products
Save Up to 
»
15425789
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63588.MF
50mg
POA
50mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
117354-64-0
265.708
WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
1564
C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl
C9H12ClNO4S
MFCD00069282
2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid
3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
Spezifikation
117354-64-0
MFCD00069282
2-hydroxysaclofen, 2-oh-saclofen, 2-hydroxy-saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-s---saclofen, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropylsulfonic acid, 3-amino-2-4-chlorophenyl-2-hydroxypropanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxybenzeneethanesulfonic acid, benzeneethanesulfonic acid, beta-aminomethyl-4-chloro-beta-hydroxy, 2-hydroxysaclofen, solid
WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
1564
2-Hydroxysaclofen
C9H12ClNO4S
UN1759
Soluble in water at 1mg/ml; Also soluble in DMSO,0;1M HCl and methanol
C1=CC(=CC=C1C(CN)(CS(=O)(=O)O)O)Cl
265.708
265.71
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : DA0359200
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt