Learn More
Ester méthylique d’acide 2-iodo-5-méthylbenzoïque, Thermo Scientific™
Code produit 10179589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
10179589 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 10179589 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' MAY00280DE
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester
CAS 103440-52-4
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H9IO2
Numéro MDL MFCD12198129
Quantité 5 g
Synonyme 2-iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-iodo-5-methyl-, methyl ester, benzoic acid,2-iodo-5-methyl-, methyl ester, acmc-20dzjp, methyl 6-iodo-m-toluate, methyl2-iodo-5-methylbenzoate, 4-iodo-3-methoxycarbonyltoluene, 6-iodo-m-toluic acid methyl ester, methyl 2-iodanyl-5-methyl-benzoate, methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
Clé InChI DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(I)C=CC(C)=C1
Nom IUPAC méthyle 2-iodo-5-méthylbenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 276.07
CID PubChem 14263946
Poids de la formule 276.07
Pourcentage de pureté 95%