Learn More
Acide benzoïque 2-méthoxy-3-(trifluorométhyle), 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15444887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444887 5 g 5g
15434887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15444887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32198.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 937068-58-1
Formule moléculaire C9H7F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 220.147
Numéro MDL MFCD09832311
Clé InChI COVAZHQHYXQLOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-3-trifluoromethyl benzoic acid
CID PubChem 21544491
Nom IUPAC 2Acide-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES COC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 113°C to 116°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 220.15
Pourcentage de pureté 97%