Learn More
Alcool 2-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzylique, 97 %
Code produit 15465127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465127 5 g 5g
15455127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15465127 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32404.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1017778-74-3
Formule moléculaire C9H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.164
Numéro MDL MFCD09832314
Clé InChI AEJHNFSKLDVXOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-3-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl methanol, 2-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol, 2-methoxy-3-trifluoromethyl benzyl alcohol, jrd
CID PubChem 46737589
Nom IUPAC [2-méthoxy-3-(trifluorométhyl)phényl]méthanol
SMILES COC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Indice de réfraction 1.472
Quantité 5 g
Poids de la formule 206.16
Pourcentage de pureté 97%