Learn More
2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15494907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494907 1 g 1g
15404917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15494907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32219.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 660848-57-7
Formule moléculaire C8H8F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.152
Numéro MDL MFCD09832305
Clé InChI MKAPTOAKEPIGOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-5-trifluoromethoxy aniline, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenylamine
CID PubChem 22506981
Nom IUPAC 2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)aniline
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
Indice de réfraction 1.4762
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 207.15
Pourcentage de pureté 97%