Learn More
Acide 2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11425960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425960 1 g 1g
15427595 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11425960 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26540.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 773109-13-0
Formule moléculaire C10H9F3O4
Poids moléculaire (g/mol) 250.17
Numéro MDL MFCD04972913
Clé InChI HDDOJDLMPLUGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxyphenyl acetic acid
CID PubChem 17999353
Nom IUPAC Acide 2-[2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phényl]acétique
SMILES COC1=C(CC(O)=O)C=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 250.17
Pourcentage de pureté 97%