Learn More
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 4876-10-2 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C10H8BrNO |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one, 4-bromomethyl quinolin-2 1h-one, 4-bromomethyl-2 1h-quinolinone, 4-bromomethyl-1,2-dihydroquinolin-2-one, 4-bromomethyl-1h-quinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 4-bromomethyl, 4-bromomethyl-2-quinolinone, 2-hydroxy-4-bromo methyl quinoline, 4-bromomethyl hydroquinolin-2-one, 4-bromomethylquinolinon |
| Clé InChI | BBAHJCUCNVVEQU-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)N2)CBr |
| Nom IUPAC | 4-(bromomethyl)-1H-quinolin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 238.08 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?