Learn More
2-Méthoxy-6-(méthylamino)pyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11354466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354466 25 g 25g
11344466 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11354466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20048.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88569-83-9
Formule moléculaire C7H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00191557
Clé InChI GXHQLRBOZRJHPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-6-methylamino pyridine, 2-methoxy-6-methylaminopyridine, 6-methoxy 2-pyridyl methylamine, 6-methoxy-n-methyl-pyridin-2-amine, pubchem15374, acmc-1bifn, 6-methoxy-2-methylaminopyridine, methoxymethylaminopyridine, 6-methoxy-n-methyl-2-pyridinamine
CID PubChem 7019168
Nom IUPAC 6-methoxy-N-methylpyridin-2-amine
SMILES CNC1=CC=CC(OC)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine
Indice de réfraction 1.5595
Quantité 25 g
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%