Learn More
2-Méthoxyéthanol, qualité spectrophotométrique, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1 pièce
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421257 4 x 1 L 1 pièce
15401257 1 L 1L
15411257 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15421257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 032444.M1
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
2-Methoxyethanol is used as a solvent for many different purposes such as varnishes, dyes, and resins. It is also used as an additive in airplane deicing solutions. In organometallic chemistry it is commonly used for the synthesis ofVaska's complex and related compounds such as ruthenium hydridechlorocarbonyl tristriphenylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-86-4
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.095
Numéro MDL MFCD00002867
Clé InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
CID PubChem 8019
ChEBI CHEBI:46790
Nom IUPAC 2-méthoxyéthanol
SMILES COCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyethanol
Point de fusion -85°C
Couleur Incolore
Densité 0.965 g/mL
pH 4 to 7
Point d’ébullition 124°C to 125°C
Point d’éclair 46°C (115°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire CH3OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4025
Quantité 4 x 1 L
Numéro UN UN1188
Beilstein 1731074
Merck Index 14,6038
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,glycerol,ether,acetone,DMF
Poids de la formule 76.1
Pourcentage de pureté ≤99%
Qualité Spectrophotométrique
Forme physique Liquide