Learn More
Chlorure de 2-méthoxyéthoxyméthyle, TRC
Code produit 30465766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30465766 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2625305G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyethoxymethyl Chloride
CAS 3970-21-6
Formule moléculaire C4H9ClO2
Quantité 5 g
Synonyme 1-(Chloromethoxy)-2-methoxyethane, 2,5-Dioxahexyl Chloride, 2-(Chloromethoxy)ethoxymethane, 2-Methoxyethoxymethyl chloride, Chloromethyl 2-Methoxyethyl Ether, Methoxyethoxymethyl Chloride, beta-Methoxyethoxymethyl Chloride, MEM Chloride, MEM-Cl
Formule InChI InChI=1S/C4H9ClO2/c1-6-2-3-7-4-5/h2-4H2,1H3
SMILES COCCOCCl
Nom IUPAC 1-(chlorométhoxy)-2-méthoxyéthane
Poids moléculaire (g/mol) 124.57
Poids de la formule 124.0291