Learn More
Hémisulfate de 2-méthyl-2-thiopseudourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10306870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10306870 5 g Flacon en verre 5g
10183270 100 g Flacon en plastique 100g
10511761 500 g Flacon en plastique 500g
10076003 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10306870 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 867-44-7 | C2H6N2S·1/2H2SO4 | 139.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-44-7
Numéro MDL MFCD00013055
Clé InChI BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-methylisothiourea hemisulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, carbamimidothioic acid, methyl ester, sulfate 2:1, s-methylisothiourea sulfate 2:1, s-methylthiouronium sulfate 2:1, bis 2-methylisothiouronium sulphate, methyl carbamimidothioate sulfate 2:1, methylcarbamimidothioate sulfate 2:1, s-methylisothiourea, sulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea sulfate 2:1
CID PubChem 13347
Nom IUPAC methyl carbamimidothioate;sulfuric acid
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 240.0°C to 241.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H14N4O4S3
Formule linéaire [CH3SC(=NH)NH2]2·1/2H2SO4
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 278.36
Poids de la formule 139.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystalline Powder or Crystals