Learn More
2-Méthyl-3-(trifluorométhyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15444147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444147 250 mg 250mg
11315165 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15444147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31552.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 771572-43-1
Formule moléculaire C9H10F3N
Poids moléculaire (g/mol) 189.181
Numéro MDL MFCD06213551
Clé InChI WXYVXJSOJCMWGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzylamine, 1-2-methyl-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzylamine, 2-methyl-3-trifluoromethyl phenyl methylamine
CID PubChem 46737516
Nom IUPAC [2-méthyl-3-(trifluorométhyl)phényl]méthanamine
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Indice de réfraction 1.4812
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 189.18
Pourcentage de pureté 97%