Learn More
2-Méthyl-4-nitroimidazole, Mikromol™
Code produit 17962356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962356 100 mg 100mg
17972366 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17962356 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0012.02
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-méthyl-4-nitroimidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-nitroimidazole
CAS 696-23-1
Noms d’analytes ou de composants 2-Methyl-4-nitroimidazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H5 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, Metronidazole Benzoate Imp. B (EP), Tinidazole Imp. A (EP), Metronidazole Imp. A (EP), Tinidazole USP Related Compound A, Tinidazole USP RC A, Tinidazole Related Compound A, Metronidazole Benzoate Impurity B, Metronidazole Impurity A, Tinidazole Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
SMILES Cc1nc(c[nH]1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-méthyl-4-nitro-1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 127.1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 127,0382 g/mol