Description
ZC3H13 Polyclonal antibody specifically detects ZC3H13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | ZC3H13 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formule | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol |
| Alias de gène | FLJ35669, KIAA0853DKFZp434D1812, zinc finger CCCH domain-containing protein 13, zinc finger CCCH-type containing 13 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: AVMLRVGISKKLAGSELFAKVKETCQRLLEKPKDADNLFEHELGALNMAALLRKEERASLLSNLGPCCKALCFRRDSAIRKQLVKNEKGTIKQAYTSAPMVDNELLRLSLRLFKR |
| Méthode de purification | Immunogen affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?