Learn More
Alfa Aesar™ 2-Methyl-5-nitroimidazole, 99%
Code produit 15447098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447098 250 g 250g
15437098 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15447098 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H60614.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Applications
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole was used to study the mechanism of both the alkaline and acidic hydrolysis of tinidazole. It is mainly used to synthesize intermediate of medicines such as Metronidazole and dimetridazole.
Solubility
Slightly soluble in ethanol, easily soluble in diluted acid and diluted alkali.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88054-22-2
Formule moléculaire C4H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 127.10
Numéro MDL MFCD00005191
Clé InChI FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitro-1h-imidazole, menidazole, 1h-imidazole, 2-methyl-4-nitro, 1h-imidazole, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-4 5-nitroimidazole, imidazole, 2-methyl-4-nitro, unii-24ag2ww15w, imidazole, 2-methyl-5-nitro
CID PubChem 12760
Nom IUPAC 2-methyl-5-nitro-1H-imidazole
SMILES CC1=NC=C(N1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-nitroimidazole
Point de fusion 251°C to 255°C
Densité 1.426g/mL
Point d’ébullition 399°C
Quantité 250 g
Beilstein 4032
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solid