Learn More
2-Méthylpiperazine, TRC
Code produit 17983785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983785 50 g 50g
17961615 1 g 1g
17932925 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17983785 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32480550G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-07-9
Formule moléculaire C5H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Synonyme 2-Methyl-piperazine, (±)-2-Methyl-piperazine, (±)-2-Methylpiperazine, NSC 5277
Nom IUPAC 2-méthylpiperazine
SMILES CC1CNCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylpiperazine
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3
Poids de la formule 100.1