Learn More
2-Methylpyridine-4-boronic acid, 95%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 454382500
Informations supplémentaires : CAS : 579476-63-4 Poids : 0.01000kg
Quantité. 250mg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15269926
  • 165.50€ / 250mg
Date dexpédition estimée
du fournisseur 02-01-2020
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
579476-63-4
136.95
2-methylpyridine-4-boronic acid, 2-methylpyridin-4-yl boronic acid, 2-picoline-4-boronic acid, 2-methylpyridine-4-boronicacid, 4-borono-2-methylpyridine, 2-methyl-4-pyridineboronic acid, 2-methylpyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-methyl-4-pyridinyl boronic acid, 2-methyl-4-pyridinyl-boronic acid, boronic acid, 2-methyl-4-pyridinyl
(2-methylpyridin-4-yl)boronic acid
C6H8BNO2
UFYBTLOLWSABAU-UHFFFAOYSA-N
4192664
B(C1=CC(=NC=C1)C)(O)O
Spécification
2-Methylpyridine-4-boronic acid
250mg
94% min. (HPLC)
2-methylpyridine-4-boronic acid, 2-methylpyridin-4-yl boronic acid, 2-picoline-4-boronic acid, 2-methylpyridine-4-boronicacid, 4-borono-2-methylpyridine, 2-methyl-4-pyridineboronic acid, 2-methylpyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-methyl-4-pyridinyl boronic acid, 2-methyl-4-pyridinyl-boronic acid, boronic acid, 2-methyl-4-pyridinyl
B(C1=CC(=NC=C1)C)(O)O
136.95
136.95
Authentic
579476-63-4
C6H8BNO2
UFYBTLOLWSABAU-UHFFFAOYSA-N
(2-methylpyridin-4-yl)boronic acid
4192664
95%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 2-Methylpyridine-4-boronic acid, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Documents