Learn More
2-morpholine-4-yl-pyridine-3-carbalaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10405512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10405512 1 g Flacon en verre ambré 1g
10272542 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10405512 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC24604DA
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 465514-09-4
Formule moléculaire C10H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD03086195
Clé InChI CCPVZIBHRFCNTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholinonicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 2-morpholin-4-ylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-3-carbaldehyde, 2-morpholinopyridine-3-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-ylnicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl nicotinaldehyde, 2-morpholinopyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
CID PubChem 2776570
Nom IUPAC 2-morpholine-4-ylpyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Morpholinonicotinaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 192.22
Pourcentage de pureté 95%