Learn More
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)bromure benzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435567 1 g 1g
15445567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15435567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32802.03
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 162333-02-0 | C8H5BrF3NO3
Used as intermediates. Also as laboratory reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisés comme intermédiaires. Également comme réactifs de laboratoire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162333-02-0
Formule moléculaire C8H5BrF3NO3
Numéro MDL MFCD03095413
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Point de fusion 36°C to 39°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 284.03
Pourcentage de pureté 97%