Learn More
2-Nitro-5-(trifluorométhyl)aniline, TRC
Code produit 30471172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30471172 1 g
30482047 500 mg
30464759 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30471172 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5873901G
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-14-2
Formule moléculaire C7 H5 F3 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.122
Synonyme alpha,alpha,alpha-Trifluoro-6-nitro-m-toluidine, 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline, 3-Amino-4-nitrobenzotrifluoride, 5-Trifluoromethyl-2-nitroaniline, NSC 10324, 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)-benzenamine
Nom IUPAC 2-nitro-5-(trifluorométhyl)aniline
SMILES Nc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-1-2-6(12(13)14)5(11)3-4/h1-3H,11H2
Poids de la formule 206.03