Learn More
2-Phényl-1H-benzimidazole, TRC
Code produit 30427609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427609 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30427609 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3199205G
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylbenzimidazole
CAS 716-79-0
Formule moléculaire C13 H10 N2
Quantité 5 g
Synonyme 1H-Benzimidazole','2-phenyl- (9CI','ACI), 2-Phenyl-1H-benzimidazole (ACI), Benzimidazole','2-phenyl- (6CI','8CI), 2-Phenyl-1H-1,3-benzodiazole, 2-Phenyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Phenylbenzimidazole, G 570, Gainex, NSC 251956, Phenizidole, Phenzidol, Phenzidole
Formule InChI InChI=1S/C13H10N2/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H,(H,14,15)
SMILES c1ccc(cc1)c2nc3ccccc3[nH]2
Nom IUPAC 2-phényl-1H-benzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Poids de la formule 194.0844