Learn More
2-phénylindène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17231326 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17231326 5 g 5g
17221326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17231326 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 467770050
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4505-48-0
Formule moléculaire C15H12
Poids moléculaire (g/mol) 192.26
Numéro MDL MFCD00239514
Clé InChI BSBXLZYWGGAVHD-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-phényl-1H-indène
SMILES C1C2=CC=CC=C2C=C1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylindene
Point de fusion 157.0°C to 161.0°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 192.26