Learn More
4-oxyde de l'acide 2-pyrazinecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Pyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide |
| CAS | 874-54-4 |
| Formule moléculaire | C5H4N2O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Acipimox Impurity 7 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4N2O3/c8-5(9)4-3-7(10)2-1-6-4/h1-3H,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)c1c[n+]([O-])ccn1 |
| Nom IUPAC | acide 4-oxidopyrazin-4-ium-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.1 |
| Poids de la formule | 140.0222 |
Nom du produit
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?