Learn More
Chlorhydrate de méthylamine(2-quinolyl), 97 %, Maybridge
Code produit 10471494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10471494 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10287803 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10471494 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04463CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 861036-67-1
Formule moléculaire C10H11ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 194.662
Numéro MDL MFCD09966142
Clé InChI SUSYYDXUTFWSRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinolin-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-quinolyl methylamine hydrochloride, quinolin-2-yl methanamine hydrochloride, 2-aminomethylquinoline hydrochloride, 1-quinolin-2-yl methanamine hydrochloride, 2-quinolylmethylamine, chloride, 2-aminomethyl quinoline hydrochloride, quinolin-2-yl methylamine hydrochloride, quinolin-2-ylmethyl amine hydrochloride, c-quinolin-2-yl-methylamine hydrochloride
CID PubChem 18507529
Nom IUPAC Quinoléine-2-ylméthanamine ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Quinolyl)methylamine hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 194.66
Pourcentage de pureté 97%