Learn More
2’-(trifluorométhyl)acétophénone, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11424953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424953 25 g 25g
11404953 1 g -
11414953 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11424953 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12248.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17408-14-9
Formule moléculaire C9H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 188.149
Numéro MDL MFCD00000378
Clé InChI FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene
CID PubChem 87095
Nom IUPAC 1-[2-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'- (Trifluoromethyl)acetophenone
Point de fusion 15°C to 17°C
Densité 1.255
Point d’ébullition 163°C to 165°C
Point d’éclair 84°C (183°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.4595
Quantité 25 g
Beilstein 2259035
Poids de la formule 188.15
Pourcentage de pureté ≥97%